Learn More
Julabo™ Bains réfrigérants à circulation F Series avec compresseur d’air
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,6 L
7,5 L
9,5 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fonctionnement respectueux de l’environnement avec une faible consommation d’énergie
- Conception compacte
- Clavier à membrane étanche avec affichage LED de la température
- Remplissage et vidange simples
- Indicateur du niveau de remplissage
- Peut être utilisé avec de l’eau, de l’eau / glycol, Julabo Thermal G
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 7,5 L |
| Certifications/Conformité | CE |
| Puissance de refroidissement | 0,25 kW 0°C, 0,3 kW à 5°C, 0,4 kW à 10°C, 0,5 kW à 20°C (milieu éthanolique) |
| Débit | 24 l/min |
| Gamme de températures | 0°C à 40°C |
| Pression max. | 7.25 psi |
| Modèle | F500 |
| Réfrigérant | R134A |
| Précision de la température | ± 0,5°C |
| Stabilité de la température | ± 0,5°C |
| Afficher plus |