Learn More
Pacific Handy Cutter Cutter de sécurité léger auto-rétractable EZAR
L’EZAR est un couteau de sécurité avec une rétraction automatique complète de la lame. Par conséquent, il est particulièrement sûr : la lame se rétracte complètement de manière automatique dans le corps de la poignée, même si vous laissez votre pouce sur le curseur.
Marque: Pacific Handy Cutter EZAR
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.00290kg
Description
- En outre, il est équipé d’une lame avec une pointe arrondie pour réduire le risque de perforation.
- Le corps en plastique stable de l’EZAR le rend particulièrement économique et léger.
- Grâce au curseur à trois côtés, il peut être utilisé avec souplesse pour les coupes horizontales et verticales. Et bien sûr, il peut être utilisé par les droitiers et les gauchers.
- L’EZAR est très facile à ouvrir pour le nettoyer ou changer la lame.
- La lame peut être tournée, ce qui augmente encore l’efficacité de l’EZAR.
- Par ailleurs, Le séparateur de ruban métallique sur la tête de lame minimise l’utilisation de votre lame.
- Particulièrement adapté aux matériaux de coupe plus épais, carton ondulé, cerclage, ruban adhésif, feuille de métal, textiles, feutre, PVC, cuir, caoutchouc, ficelle, etc.
Spécification
Plastique | |
Non | |
Bleu |
Cutter de sécurité léger auto-rétractable | |
Non stérile |