missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biochrom Lecteur de microplaques EZ Read 800 ELISA Plus

Code produit. p-7222284
Click to view available options
Modèle:
EZ Read 800 ELISA Plus
EZ Read 800 RESEARCH Plus
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17394150

Marque: Biochrom 80400202

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Lecteurs de microplaques EZ Read 800 Plus avec logiciel Galapagos pour EZ Read.

L’EZ Read 800 Plus est un lecteur de microplaques rapide et précis qui constitue un choix idéal pour suivre la charge de travail lourde dans un laboratoire à haut débit très occupé.

Les lecteurs de microplaques EZ Read 800 Plus peuvent être utilisés via une interface utilisateur ou contrôlés par PC à l’aide du nouveau logiciel intuitif Galapagos

Caractéristiques du lecteur de microplaques EZ Read 800 Plus ELISA et EZ Read 800 Plus Research :

  • >5 secondes pour plaque à 96 puits
  • Mesure les plaques plates, à fond en U et à fond en V avec des dimensions standard conformes aux normes ANSI/SBS
  • Quatre modes d’agitation pour un mélange complet de solutions et des résultats plus reproductibles
  • L’étalonnage automatique de la lampe garantit des performances de mesure
  • Connexion USB 2.0 pour PC

Interface utilisateur EZ Read 800 Plus :

  • Stocke 120 méthodes et les résultats de 100 plaques
  • Seuils, formules de vérification des tests et réplication
  • Courbes d’étalonnage comprenant linéaire, point à point, spline cubique et 4 paramètres
  • Plusieurs langues, dont le français, l’allemand, l’espagnol et le portugais

EZ Read 800 Plus est fourni avec deux modèles axés sur les applications :

  • Biochrom EZ Read 800 ELISA Plus : un lecteur ELISA dédié. Livré avec 4 filtres pouvant être utilisés pour mesurer la plupart des tests ELISA (405, 450, 492 et 620 nm)
    • Substrat de test ELISA
      • NPP, ABTS utilisent le filtre à 405 nm
      • OPD utilise le filtre à 492 nm
      • Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB utilisent le filtre à 450 nm
      • La longueur d’onde de référence utilise le filtre à 620 nm
  • Biochrom EZ Read 800 Research Plus : offre une polyvalence en élargissant sa capacité d’application à la mesure des tests de prolifération cellulaire, de protéines totales ainsi que des tests ELISA. Livré avec 6 filtres pouvant être utilisés pour mesurer les tests ELISA, les tests de prolifération cellulaire et de protéines totales (405, 450, 492, 562, 595 et 620 nm).
    • Substrat de test ELISA
      • NPP, ABTS utilisent le filtre à 405 nm
      • OPD utilise le filtre à 492 nm
      • Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB utilisent le filtre à 450 nm
      • La longueur d’onde de référence utilise le filtre à 620 nm
    • Tests de protéines totales
      • Bradford utilise le filtre à 595 nm
      • BCA utilise le filtre à 562 nm
    • Tests de prolifération/viabilité cellulaire
      • XTT utilise le filtre à 492 nm
      • La densité cellulaire utilise le filtre à 620 nm

L’approche “glisser-déposer” du logiciel Galapagos pour EZ Read fait de sa facilité d’utilisation une caractéristique clé.

  • Création de nouvelles dispositions de plaques
  • Ajout de plusieurs dosages à une plaque
  • Ajout de plusieurs plaques par analyse
  • Création facile de nouvelles méthodes
  • Sélection des données souhaitées pour la création de rapports de données uniquement
  • Compatibilité avec Windows 7 et 8 ainsi que les systèmes d’exploitation Windows plus anciens à partir de XP
  • Tellement facile qu’il n’est pas nécessaire d’exporter vos données dans Excel

Spécification

Type de détecteur 8 photodiodes de silicone
Source lumineuse Lampe halogène au tungstène
Vitesse de mesure <5 secondes
Type de plaques Plaques à 96 puits plates, rondes et à fond en V
Agitation 4 vitesses standard
Software Type Logiciel Galapagos
Sélection de la longueur d’onde Filtres
Précision 1 % de 0,100 à 2,5 de dia. ext., 0,5 % 0,1 à 2,5 de dia. ext.
Alimentation électrique 90 à 250 V, 50/60 Hz, 80 VCA
Filtres 405, 450, 492, 620 nm
Linéarité 0,5 % et 0,005 de dia. ext. de 0,10 à 1,0 de dia. ext. à 492 nm 1,0 % et 0,010 de dia. ext. de 1,0 à 2,0 de dia. ext. (à 492 nm)
Modèle EZ Read 800 ELISA Plus
Gamme de longueur d’onde 400 à 750 nm
Poids (métrique) 10,5 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis