Learn More
Biochrom EZ Read 400 Microplate Reader
EZ Read 400 Microplate Readers with Galapagos for EZ Read Software.
Marque: Biochrom 80-4001-41
Description
L’EZ Read 400 est un lecteur de microplaques simple et robuste qui constitue un choix idéal pour les laboratoires qui nécessitent un instrument WorkHorse pour leurs dosages d’absorbance courants.
Les lecteurs de microplaques EZ Read 400 sont contrôlés par PC à l’aide du nouveau logiciel intuitif Galapagos créé par Biochrom pour simplifier l’acquisition et l’analyse des données.
Caractéristiques du lecteur de microplaques EZ Read 400 ELISA et EZ Read 800 Research
- Mesure les stripwells et les microplaques à 96 puits plates, rondes et à fond en V avec des dimensions standard conformes aux normes ANSI SBS
- Mesures précises garanties par l’étalonnage automatique de la lampe avant chaque lecture
- Connexion USB 2.0 pour PC
- Filtres d’interférence pour la sélection des longueurs d’onde
- Plage visible (400 à 750 nm)
L’EZ Read 400 est disponible en deux modèles axés sur les applications :
- EZ Read 400 ELISA est un lecteur ELISA dédié. Livré avec 4 filtres pouvant être utilisés pour mesurer la plupart des tests ELISA (405, 450, 492 et 620 nm)
- Substrat de test ELISA
- NPP, ABTS utilisent le filtre à 405 nm
- OPD utilise le filtre à 492 nm
- Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB utilisent le filtre à 450 nm
- La longueur d’onde de référence utilise le filtre à 620 nm
- Substrat de test ELISA
- EZ Read 400 Research offre une polyvalence en élargissant sa capacité d’application à la mesure des tests de prolifération cellulaire, de protéines totales ainsi que des tests ELISA. Livré avec 6 filtres pouvant être utilisés pour mesurer les tests ELISA, les tests de prolifération cellulaire et de protéines totales (405, 450, 492, 562, 570, 595, 620 et 650 nm)
- Substrat de test ELISA
- NPP, ABTS utilisent le filtre à 405 nm
- OPD utilise le filtre à 492 nm
- Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB utilisent le filtre à 450 nm
- La longueur d’onde de référence utilise le filtre à 620 nm
- Tests de protéines totales
- Bradford utilise le filtre à 595 nm
- BCA utilise le filtre à 562 nm
- Lowry utilise le filtre à 450 nm
- La longueur d’onde de référence utilise le filtre à 650 nm
- Tests de prolifération/viabilité cellulaire
- MTT utilise le filtre à 570 nm
- XTT utilise le filtre à 492 nm
- La densité cellulaire utilise le filtre à 620 nm
- Substrat de test ELISA
L’approche “glisser-déposer” du logiciel Galapagos pour EZ Read fait de sa facilité d’utilisation une caractéristique clé :
- Création de nouvelles dispositions de plaques
- Ajout de plusieurs dosages à une plaque
- Ajout de plusieurs plaques par analyse
- Création facile de nouvelles méthodes
- Sélection des données souhaitées pour la création de rapports de données uniquement
- Compatibilité avec Windows 7 et 8 ainsi que les systèmes d’exploitation Windows plus anciens à partir de XP
- Tellement facile qu’il n’est pas nécessaire d’exporter vos données dans Excel
Spécification
Lecteur de microplaques | |
18 x 31,5 x 43,5 cm | |
25 secondes | |
Plaques à 96 puits plates, rondes et à fond en V | |
Filtres | |
Lecteur de microplaques de recherche EZ Read 400 | |
405, 450, 492, 620 nm | |
0,25 % et 0,0025 de dia. ext. de 0,1 à 2,5 de dia. ext. (à 492 nm) | |
1 an | |
14,5 livres |
Photodiode de silicone monocanale | |
Lampe halogène au tungstène | |
Absorbance | |
Logiciel Galapagos | |
0,5% à 1,0 de dia. ext. à 450 nm, 0,25 % à 1,0 de dia. ext. à 450 nm | |
Alimentation externe : 100 à 240 VCA ; courant nominal 50/60 Hz, 1,5 A | |
ELISA | |
EZ Read 400 RESEARCH | |
400 à 750 nm | |
6,6 kg |