Learn More
Brady™ Rail de verrouillage EZ Panel Loc
Permet de fermer la porte du panneau, même lorsque des verrouillages sont en place. Le système de rail unique Brady™ EZ Panel Loc peut accueillir plusieurs verrous, éliminant ainsi le besoin de moraillons lors verrouillages groupés.
38.00€
Spécification
Type de produit | Rail de verrouillage |
---|---|
Couleur | Jaune |
Matériau | Nylon renforcé de fibre de verre |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15673487
|
Brady™
051264 |
4 x 0,8 x 0,7 x po | 2/boîte |
38.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Le système de rail de verrouillage unique permet de fermer la porte du panneau, même lorsque des verrouillages sont en place
- Prend en charge plusieurs verrous, éliminant ainsi le besoin de moraillons lors des verrouillages groupés
- La conception du rail de verrouillage permet également de ne pas faire peser de poids sur les disjoncteurs, ce qui protège les composants électriques délicats des dommages
- Les rails de verrouillage sont en polymères Isoplast durables, avec un support adhésif en acrylique
- Les verrous “sans manille” avec clés EX Panel Loc sont vendus séparément et sont particulièrement utiles pour maintenir les dispositifs de verrouillage où ils sont nécessaires
- Un joint d’espacement est également disponible pour les panneaux à profil bas
Spécification
Rail de verrouillage | |
Jaune | |
Nylon renforcé de fibre de verre |