Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, No Weigh Format
Biotinylez les amines protéiques avec ce réactif de biotinylation par ester de NHS clivable, de longueur moyenne (24,3 A), hydrosoluble, contenant une liaison disulfure clivable dans le bras espaceur.
Marque:  Thermo Scientific™ A39258
Code produit. 15925521
  • 233.00€ / 10mg
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’EZ-Link sulfo-NHS-SS-Biotine Thermo Scientific™ permet un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et de toute autre biomolécule contenant des amines primaires en solution.
  • Marquage des protéines : anticorps biotinylés pour faciliter l’immobilisation, la purification ou la détection
  • Marquage de la surface cellulaire : seules les protéines de surface de cellules entières sont biotinylées car le réactif, chargé négativement, ne traverse pas les membranes cellulaires
  • Réactif aux amines : réagit avec les amines primaires (-NH2), comme les chaînes latérales de lysine, ou avec les amines N-terminales des polypeptides
  • Clivable : la liaison de disulfure dans le bras espaceur permet d’éliminer le marqueur de biotine à l’aide d’agents de réduction tels que le DTT ; seul un petit groupe de sulfhydryles reste fixé à la molécule
  • Soluble : le groupe chargé sulfo-NHS augmente l’hydrosolubilité du réactif par rapport aux composés ordinaires à base d’ester NHS
  • Longueur moyenne : le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est de 24,3 angströms ; il se compose du groupe acide valérique de la biotine native étendu par une chaîne de 7 atomes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sulfo-NHS-SS-Biotine
Stockage à -20°C.
Glace humide
Imperméant aux cellules
Ester de sulfo-NHS
Biotine
10 x 1 mg
Marquage chimique
EZ-Link™
Amine
DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Clivable, 24,3 Å
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.