Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, No Weigh Format
Biotinylez les amines protéiques avec ce réactif de biotinylation par ester de NHS clivable, de longueur moyenne (24,3 A), hydrosoluble, contenant une liaison disulfure clivable dans le bras espaceur.
Marque: Thermo Scientific™ 21328
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’EZ-Link sulfo-NHS-SS-Biotine Thermo Scientific™ permet un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et de toute autre biomolécule contenant des amines primaires en solution.
Points clés :
- Analogue clivable du sulfo-NHS-LC-biotine
- Peut enlever le marquage de biotine en clipsant la liaison disulfure de l’espaceur avec des agents réducteurs, tels que le DTT
- Idéal pour les expériences de purification d’affinité nécessitant une élution efficace des supports d’avidine immobilisés (le clivage des protéines de liaison disulfure)
- Le long bras espaceur réduit l’encombrement stérique pour les interactions de liaison
Spécification
Oui | |
Ester de biotine Sulfo-NHS avec un espaceur d’éthyl-1,3-dithioproprionate | |
No | |
24.3 | |
8 utilisations pour marquer un total de 88 mg d’IgG dans des conditions normales | |
Amine |
Sulfo-NHS-SS-Biotine EZ-Link, format No-Weigh | |
606.69 | |
No | |
8 x 1°mg | |
-20°C protégé de l’humidité | |
Water |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu