Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo NHS-LC-LC-Biotine EZ-Link™ ; Format No-Weigh™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
50mg
Description
Le sulfo-NHS-LC-LC-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation hydrosoluble à chaîne courte pour le marquage des anticorps, des protéines et autres molécules avec des amines primaires.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les esters de N-hydroxysulfosuccinimide (sulfo-NHS) de biotine sont les réactifs de biotinylation les plus appréciés. Les biotines activées par NHS réagissent efficacement avec les groupes amines primaires (-NH2) dans des tampons de pH 7 à 9 pour former des liaisons amides stables. En règle générale, les protéines, dont les anticorps, possèdent plusieurs amines primaires dans la chaîne latérale des résidus de lysine (K) et les extrémités N-terminal de chaque polypeptide, qui servent de cibles pour le marquage des réactifs de biotines activés par NHS. Plusieurs esters NHS de biotine différents sont disponibles, avec des propriétés variables et des longueurs de bras espaceur. Les réactifs d’ester sulfo-NHS sont hydrosolubles, ce qui permet d’effectuer des réactions en l’absence de solvants organiques tels que le DMSO ou le DMF.
Points clés :
- Forme une liaison amide stable avec les amines primaires
- La forme sulfonée est hydrosoluble
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sulfo-NHS-LC-LC-Biotine |
| Quantité | 50 mg |
| Contenu et stockage | Conserver sous forme desséchée à -20°C. Expédié à température ambiante. |
| Gamme de produits | EZ-Link |
| Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
| Réactivité chimique | Amine |
| Groupement de réactifs | Ester actif, ester de succinimidyle, ester de sulfo-NHS |
| Solubilité | DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau |
| Marqueur ou colorant | Biotine |
| Entretoise | Long |
| Afficher plus |