Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Psoralen-PEG3-Biotin
L’ADN ou l’ARN biotinylé par l’intercalation et la conjugaison avec la thymine et d’autres bases contenant de la pyrimidine avec ce réactif de biotinylation activé par la lumière.
Marque: Thermo Scientific™ 29986
Description
La psoralène-PEG3-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link permet la biotinylation de l’ADN ou de l’ARN via une intercalation activée par lumière UV du groupe de psoralènes avec la thymine et d’autres bases contenant de la pyrimidine pour former des liaisons covalentes.
Points clés :
- Bras espaceur hydrosoluble, en polyéthylène glycol (PEG)
- Rendement de couplage beaucoup plus élevé que celui obtenu avec la biotine photoactivable
- La fraction psoralène réagit par un mécanisme d’addition de cycles avec la double liaison 5,6 dans les bases contenant de la thymine et d’autres pyrimidines
- La liaison covalente se produit avec une exposition à la lumière UV (approximativement égal à 350 nm)
- Idéal pour les sondes d’ADN / ARN biotinylantes (∽ 1 biotine / 10 à 20 bases)
- Sensibilité ultra élevée par rapport aux sondes radiomarquées (< 100 femtogrammes)
- N’interfère pas avec l’hybridation
Spécification
Psoralène-PEG3-Biotine | |
Conserver à 4°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité. Expédié à température ambiante. | |
Imperméant aux cellules | |
Psoralène | |
Biotine | |
Biotine et analogues |
5 mg | |
EZ-Link™ | |
Activé par la lumière | |
DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau | |
Extra-long, pégylé |