Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-LC-LC-Biotin
Effectuez une biotinylation des amines protéiques à l’aide de ce réactif de biotinylation à l’ester NHS à chaîne doublement longue (30,5 A), contenant un bras espaceur perméable à la membrane pour le marquage intracellulaire.
Marque: Thermo Scientific™ 21343
190.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le NHS-LC-LC-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation activé par le NHS-ester à double chaîne pour le marquage des amines primaires (par exemple, les lysines protéiques), dont la perméabilité membranaire lui permet d’être utilisée pour le marquage intracellulaire.
Points clés :
- Bras espaceur le plus long disponible pour réduire l’encombrement stérique lors de la liaison de plusieurs molécules biotinylées à un complexe avidine
- Moins hydrosoluble que la forme sulfonée
- Dissoudre dans du solvant organique (DMSO ou DMF) avant utilisation
Spécification
NHS-LC-LC-Biotine | |
Conserver sous forme desséchée à 4°C. Expédié à température ambiante. | |
Perméant aux cellules | |
Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS | |
Biotine | |
Biotine et analogues |
50 mg | |
EZ-Link™ | |
Amine | |
DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde) | |
Long |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.