Learn More
Micronova™ Ruban pour salle blanche en polyimide supportant les températures extrêmes
S'utilise avec les isolants électriques ignifuges, pour masquer les soudures des cartes de circuits imprimés, pour thermosceller et pour plastifier
Marque:  Micronova™ 825-1AM1
Code produit. 16584512
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le ruban pour salle blanche en polyimide supportant les températures extrêmes Micronova se compose d’un film en polyimide ambré transparent et d’un adhésif en silicone sensible à la pression. Conçu pour résister aux températures extrêmes, ce ruban est idéal pour le thermoscellage, les masques de soudure pour les circuits imprimés, l’isolation électrique résistante aux flammes, le laminage, le stockage à froid et la lyophilisation.
  • Film en polyimide ambré transparent avec adhésif en silicone sensible à la pression
  • Propriétés de résistance aux températures extrêmes : -70°C à 260°C (-100°F à 500°F)
  • Convient aux applications à haute température et aux températures inférieures à zéro
  • Se détache proprement de la plupart des substrats, même après une exposition à des températures extrêmes
  • Idéal pour l’isolation électrique résistante aux flammes, les masques de soudure pour les circuits imprimés, le thermoscellage, le laminage, l’entreposage à froid et la lyophilisation
  • Résistant à la plupart des produits chimiques, y compris les hydrocarbures, les alcools et les solvants halogénés
  • Enroulé sur un mandrin en plastique
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Sensible à la pression, Pressure-sensitive
Ambré
Tape
Rouleau résistant aux températures extrêmes
Isolation électrique ininflammable, masquage des soudures sur les circuits imprimés, thermoscellage et laminage
Yes
16°C à 27°C
36 yd
1 in
1 in.
Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified
Polymer
High Gloss
PI
Non stérile
MicronovaTM P52W Tape Dispenser
60°F à 80°F
20 m x 25.4 mm (22 yd. x 1 in.)
33 m
25.4 mm
25.4 mm
Nom du produit
Micronova™ Ruban pour salle blanche en polyimide supportant les températures extrêmes > Extreme Temperature Cleanroom Tape, polyimide, 1 in. plastic core, amber 1 in. wide