Learn More
Micronova™ Ruban pour salles blanches en polyimide
S'utilise avec les isolants électriques ignifuges, pour masquer les soudures des cartes de circuits imprimés, pour thermosceller et pour plastifier
Marque: Micronova™ 825-1AM
Description
Le ruban pour salle blanche en polyimide supportant les températures extrêmes Micronova se compose d’un film en polyimide ambré transparent et d’un adhésif en silicone sensible à la pression. Conçu pour résister aux températures extrêmes, ce ruban est idéal pour le thermoscellage, les masques de soudure pour les circuits imprimés, l’isolation électrique résistante aux flammes, le laminage, le stockage à froid et la lyophilisation.
- Film en polyimide ambré transparent avec adhésif en silicone sensible à la pression
- Propriétés de résistance aux températures extrêmes : -70°C à 260°C (-100°F à 500°F)
- Convient aux applications à haute température et aux températures inférieures à zéro
- Se détache proprement de la plupart des substrats, même après une exposition à des températures extrêmes
- Idéal pour l’isolation électrique résistante aux flammes, les masques de soudure pour les circuits imprimés, le thermoscellage, le laminage, l’entreposage à froid et la lyophilisation
- Résistant à la plupart des produits chimiques, y compris les hydrocarbures, les alcools et les solvants halogénés
- Enroulé sur un mandrin en plastique
Spécification
Non autoclavable | |
Silicone, Sensible à la pression | |
Ambré | |
Tape | |
Rouleau résistant aux températures extrêmes | |
Scellage et étiquetage à haute et basse température | |
Yes | |
-100°F à +500°F | |
33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po) | |
33 m | |
25.4 mm | |
25.4 mm |
Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified | |
Polymer | |
High Gloss | |
PI | |
Non stérile | |
MicronovaTM P52W Tape Dispenser | |
36/Cs. | |
-73°C à +260°C | |
36 yd | |
1 in | |
1 in. |