Learn More
Micronova™ Ruban pour salle blanche en polyimide supportant les températures extrêmes
Code produit. 12873552 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22 yd x 1 po
33 m x 12,7 mm (36 yd x 0,5 po)
33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po)
33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 po)
36 yd x 0,125 po
36 yd x 0,25 po
36 yd. x 0,375 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12873552
Marque: Micronova™ 82518AM
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
S'utilise avec les isolants électriques ignifuges, pour masquer les soudures des cartes de circuits imprimés, pour thermosceller et pour plastifier
Le ruban pour salle blanche en polyimide supportant les températures extrêmes Micronova se compose d’un film en polyimide ambré transparent et d’un adhésif en silicone sensible à la pression. Conçu pour résister aux températures extrêmes, ce ruban est idéal pour le thermoscellage, les masques de soudure pour les circuits imprimés, l’isolation électrique résistante aux flammes, le laminage, le stockage à froid et la lyophilisation.
  • Film en polyimide ambré transparent avec adhésif en silicone sensible à la pression
  • Propriétés de résistance aux températures extrêmes : -70°C à 260°C (-100°F à 500°F)
  • Convient aux applications à haute température et aux températures inférieures à zéro
  • Se détache proprement de la plupart des substrats, même après une exposition à des températures extrêmes
  • Idéal pour l’isolation électrique résistante aux flammes, les masques de soudure pour les circuits imprimés, le thermoscellage, le laminage, l’entreposage à froid et la lyophilisation
  • Résistant à la plupart des produits chimiques, y compris les hydrocarbures, les alcools et les solvants halogénés
  • Enroulé sur un mandrin en plastique
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified
Type d’adhésif Silicone, Sensible à la pression
Revêtement Polymer
Couleur Ambré
Finition Gloss
Format Tape
Matériau PI
Type de produit Rouleau résistant aux températures extrêmes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Scellage et étiquetage à haute et basse température
À utiliser avec (équipement) MicronovaTM P52W Tape Dispenser
Sans latex Yes
Quantité 36/Cs.
Plage de températures (impériale) -100°F à +500°F
Plage de températures (métrique) -73°C à +260°C
Dimensions (LxW) 36 yd x 0,125 po
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 0,125 in
Largeur (métrique) 3.175 mm
Largeur (impériale) du rouleau 0.125 in.
Largeur (métrique) du rouleau 3.175 mm