Learn More
Ohaus™ Agitateur pour environnement extrême
Code produit. 15792189 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Orbite:
19 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15792189
Marque: Ohaus™ 30391816
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour les applications nécessitant du CO2 et de l’humidité pour une croissance cellulaire optimale dans des environnements extrêmes tels que les incubateurs à CO2. La télécommande permet un contrôle externe des paramètres. Le contrôle par microprocesseur assure une agitation constante tout en respectant la vitesse définie.
  • Applications : cultures cellulaires, études de solubilité, procédures d’extraction, cultures et suspensions de bactéries et de levures, coloration/décoloration, immunoessais, études de protéines, techniques de transfert
  • L’affichage LED indépendant pour la vitesse/le temps permet à l’opérateur de visualiser les deux paramètres simultanément
  • Cordon à 3 fils et fiche détachables (inclus)
  • L’interface RS232 permet une communication bidirectionnelle pour l’enregistrement des données et le contrôle de l’unité (modèles numériques)
  • Acier laminé à froid (CRS) et acier inoxydable, module de contrôle externe, le câble-ruban mince (1,7 m) passe facilement sous une porte d’incubateur ou via la prise de l’incubateur
  • Plateau intégré (280 mm x 330 mm) avec tapis en caoutchouc antidérapant (inclus)
CO2, incubateur, humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 19 mm
Capacité de charge (métrique) 16 kg
Précision du contrôle de la vitesse ± 1 tr/min, plus de 100 tr/min ± 1 % de la vitesse définie
Vitesse de rotation 15 à 500 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Tension 120 V
Puissance 30 W
Ampérage 0,5 A
Type de produit Agitateur
Certifications/Conformité TUV
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Acier laminé à froid (ALF) et acier inox, plateforme aluminium
Profondeur (impériale) 17,30 in
Profondeur (métrique) 43,9 cm
Dimensions (L x l) 43,90 x 35,30 cm
Dimensions (L x l x H) 43,9 x 35,3 x 14,7 cm
Hauteur (impériale) 5,8 in
Hauteur (métrique) 14,7 cm
Longueur (impériale) 17,30 in
Longueur (métrique) 43,9 cm
Longueur (métrique) de la plateforme 330 mm
Largeur (métrique) 35,3 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 330 mm
Poids (impériale) 48,1 lb
Poids (métrique) 21,8 kg
Type de contrôleur Numérique
Description Agitateur, Extreme, SHEX1619DG, UE
Modèle SHEX1619DG
À utiliser avec (équipement) Incubateur à CO2
Plage d’humidité 100 % entre -10°C et 60°C
Comprend Interface RS232
Type de plateforme Plateau intégré avec tapis en caoutchouc antidérapant (inclus)
Plage de durée 1 s à 160 h