Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Solids
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05431049
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
- Tête d’extracteur avec cartouches d’extraction en verre pour solides
- En tubulure DURAN™
- Condenseur Dimroth (détails page 71)
- Pour filetage GL 14
- Flacon à fond rond
Spécification
250 ml | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
NS 45/40 |