Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Thielepape
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05370049
Code produit. 10306221
  • 538.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tête d’extracteur avec cartouches d’extraction (porosité : 0)
  • En tubulure DURAN™
  • Condenseur Dimroth filetage GL 14
  • Flacon à fond rond
Spécification
Spécification
500 mL
0
NS 45/40