Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Thielepape
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05370043
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tête d’extracteur avec cartouches d’extraction (porosité : 0)
- En tubulure DURAN™
- Condenseur Dimroth filetage GL 14
- Flacon à fond rond
Spécification
250 ml | |
0 | |
NS 45/40 |