Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads for Specific Light Solvents
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05432149
Code produit. 10409752
  • 338.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour l’extraction de liquides avec des solvants légers spécifiques
  • Avec filtre à insert (porosité : 0)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
250 ml
Fritté porosité 0
NS 45/40