Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads Acc. to Thielepape
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
270.94€ - 297.44€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Joint conique standard | NS 45/40 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10040241
|
Lenz Laborglasintrumente
05405143 |
150 mL |
270.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10274241
|
Lenz Laborglasintrumente
05405149 |
250 ml |
297.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Extractor heads acc. to Thielepape
- With NS 2-way stopcock
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
NS 45/40 |