Learn More
JULABO™ Capteur Pt100 externe
Code produit. 10214632
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10214632
Marque: JULABO™ 8981013
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capteur Pt100 externe en acier inoxydable, à utiliser avec une grande variété de bains-marie JULABO™, de refroidisseurs à recirculation et de circulateurs réfrigérés et cryothermostats. Disponible avec des câbles de 1,5 ou 3 m.
  • Capteur en acier inoxydable
  • Câble de 3 m avec fiche LEMOSA à 4 broches
  • À utiliser avec un large éventail de produits JULABO™ :
    • Bains-marie à agitation
    • Bains-marie
    • Refroidisseurs à recirculation
    • Cryothermostats
    • Circulateurs réfrigérés
Spécification
Description Capteur Pt100 externe
À utiliser avec (équipement) Systèmes JULABO™ Dyneo et Presto avec capacité Pt100 externe
Matériau Acier inoxydable recouvert de PTFE
Dimensions Câble : 3 m
Longueur (métrique) 600 mm
Diamètre (métrique) 6 mm