Learn More
Memmert™ Instrument de mesure externe
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tête de mesure supplémentaire
- Pour la mesure de la température et de l’humidité
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | IPP260eco |
| À utiliser avec (application) | Pour la mesure de la température et de l’humidité |