Learn More
Thermo Scientific™ Master Mixes et Blend Kits pour PCR (réaction en chaîne de la polymérase) longue portée Extensor
Amplify long PCR products up to 20kb with this synergistically-acting PCR enzyme blend of Taq DNA polymerase and a proprietary proofreading enzyme.
670.00€ - 682.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à -20°C. Éviter les cycles de gel/dégel |
---|---|
À utiliser avec (application) | Cloning |
Concentration | 2X |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11819512
|
Thermo Scientific™
AB-0792/B |
Extensor Master Mix (1 formule tampon) | Réactions 500 x 25 µl | N/A | |||||
12340130
|
Thermo Scientific™
AB-0794/B |
Extensor ReddyMix Master Mix (1 formule tampon) | Réactions 400 x 25 µl | N/A | |||||
Description
Extensor Long Range PCR Enzyme is a blend of ThermoPrime Taq DNA Polymerase and a proprietary thermostable proofreading enzyme. The two enzymes act synergistically to generate long PCR products, up to 20 kb. Extensor Long Range Enzyme includes 2 buffer formulations; Buffer 1 for templates up to 12 kb in length, and Buffer 2 for templates 12 to 20 kb and GC-rich or other difficult templates. This enzyme blend is also available in 2X Master Mix and ReddyMix formulations. The ReddyMix Master Mix contains an inert red dye and a density reagent that allows for direct loading onto agarose gels.
Pour amplification de fragments d'ADN complexes jusqu'à 12 kb, Association de 2 polymérases dont 1 avec activité correctrice 3'-5' exonucléase, Améliore la fidélité d'un facteur 4 par rapport à une Taq polymérase seule etpermet d'obtenir• Des fragments plus longs. Mélange réactionnel 2x prêt à l'emploi contenant: polymerase mix 2,5 unité par réaction pour PCR de 50μL, dNTPs 350 μM chaque, tampon I, MgCl2 2,25mm, Ajouter 25μL de mélange ADN-amorce à 25μL de
• Master Mix 2x pour PCR de 50μL, Tube de 1mL pour 40 PCR de 50μL, 100 unités. 5 tubes, 500 unités en tout.
Spécification
Stocker à -20°C. Éviter les cycles de gel/dégel | |
Cloning | |
2X |
L’achat de ce produit inclut une immunité de juridiction en vertu des brevets mentionnés sur la notice du produit à condition que ledit produit soit utilisé dans la seule quantité achetée et exclusivement à des fins de recherche interne de l’acheteur. Aucun autre droit de brevet n’est conféré expressément, par implication ou par préclusion. Pour de plus amples informations sur l’acquisition de licences, veuillez contacter le directeur chargé des licences de la société Applied Biosystems au 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.