Learn More
BRAND™ Tige d’extension
Construction en PTFE. Étend la portée de 600 mm.
Marque: BRAND™ 90470
115.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PTFE
- À utiliser avec des louches d’échantillonnage
- Longueur : 600 mm
Spécification
Tige d’extension | |
PTFE | |
600 mm |