Learn More
Buerkle™ Tige d’extension
La tige d’extension Buerkle™ permet de prélever des échantillons à diverses profondeurs.
Marque: Buerkle™ 5350-1010
177.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.13550kg
Description
- Sept forets différents sont disponibles, chacun étant conçu pour un type de sol particulier
- Pour diverses applications
Spécification
Tige d’extension | |
Autoclavable | |
Argent | |
1000 mm |
Acier inoxydable | |
Équipement pour échantillonneur à foret de mole | |
Échantillonneur à foret de mole |