Learn More
Buerkle™ Tige d’extension
La tige d’extension Buerkle™ permet de prélever des échantillons à diverses profondeurs.
Marque: Buerkle™ 5389-0001
146.96 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.32950kg
Description
- Sept forets différents sont disponibles, chacun étant conçu pour un type de sol particulier
- Pour diverses applications
Spécification
Tige d’extension | |
Autoclavable | |
Blanc pur | |
600 mm |
Noyau en acier encapsulé en PTFE | |
Équipement pour pelle en PTFE | |
Pelle en PTFE |