Learn More
Buerkle™ Tige d’extension
La tige d’extension Buerkle™ permet de prélever des échantillons à diverses profondeurs.
Marque: Buerkle™ 5380-0506
80.37 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.30500kg
Description
- Sept forets différents sont disponibles, chacun étant conçu pour un type de sol particulier
- Pour diverses applications
Spécification
Tige d’extension | |
Autoclavable | |
Argent | |
Échantillonneur pharmaceutique PharmaPicker |
Acier inoxydable (V4A) | |
Équipement pour PharmaPicker | |
Électro-poli | |
500 mm |