Learn More
Memmert™ Extension d’étalonnage en usine DAkkS pour l’UF1060plus
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Extension d’étalonnage DAkkS à l’usine Memmert par une valeur de température librement sélectionnable supplémentaire selon la méthode C (DKD-R 5-7)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UF1060plus |
| Type de produit | Extension d’étalonnage en usine |