Learn More
Memmert™ Protection étendue contre la surchauffe pour UN55
Protection étendue contre la surchauffe avec capteur Pt100 intégré pour une surveillance indépendante de la température.
Marque:  Memmert™ UN55A6
Code produit. 17580256
  • 195.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoires
  • Avec capteur Pt100 intégré
  • Pour les modèles avec SingleDISPLAY
Spécification
Spécification
Étuve UN55
Capteur Pt100 intégré
Nom du produit
Memmert™ Protection étendue contre la surchauffe pour UN55 > S’utilise avec : UN55