Learn More
Memmert™ Protection étendue contre la surchauffe pour SN260
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Stérilisateur SN260
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
- Avec capteur Pt100 intégré
- Pour les modèles avec SingleDISPLAY
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Stérilisateur SN260 |
| Comprend | Capteur Pt100 intégré |