Learn More
Cole-Parmer™ SONOMETRE DATALOGGER 30-130DB
Marque: Cole-Parmer™ 50510-75
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sonomètre DATALOGGER 30-130DB• Mémoire 20 000 mesures
• Fontion min/max, hold, extinction automatique.
Spécification
ANSI and IEC 61672-1 | |
Digital | |
0.1 dB |
Data Logging Sound Level Meter | |
±1.4 dB | |
350 g |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ SONOMETRE DATALOGGER 30-130DB > Weight: 350g
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu