Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, universal
Click to view available options
Suffisant pour:
2500 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2500 réactions
Description
Ce kit est fourni avec un tube séparé de colorant de référence ROX.Des kits EXPRESS One-Step SYBR GreenER SuperMix avec colorant de référence ROX prémélangé sont également disponibles.
- ADN polymérase Platinum™ Taq à médiation anticorps rapide
- La transcriptase inverse One-Step SuperScript™ III pour qRT-PCR en une étape
- Colorant SYBR GreenER
- Protection contre le transfert d’UDG - uracile ADN glycosylase (UDG)/dUTP pour réduire la contamination par transfert
Informations sur la commande
Stabilité garantie pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Les kits SuperMix EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ sont composés de 2 modules : Module RT EXPRESS SYBR™ GreenER™ (contenant la transcriptase inverse SuperScript™ III et RNAseOUT™) et le SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ avec ROX dans un tube séparé. Conserver à -20°C dès réception. Une fois décongelé, le SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ peut être conservé jusqu’à 1 mois à +4·C. La stabilité du produit est garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé. |
| Méthode de détection | SYBR |
| Format | Tube |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7500 System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, Fast Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ |
| Gamme de produits | SYBR GreenER |
| Type de produit | Kit de qRT-PCR en une étape |
| Quantité | 500 réactions |
| Afficher plus |