Learn More
SuperScript™ EXPRESS One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, universal
Intégrer des enzymes éprouvées Invitrogen spécialement conçues pour obtenir de meilleurs résultats sur des instruments à rendement élevé et à cycle rapide pour vos expériences de qPCR basées sur des sondes.
Marque: Invitrogen™ 11781200
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Description
- Le kit intègre des enzymes éprouvées Invitrogen™ spécialement conçues pour obtenir de meilleurs résultats sur des instruments à rendement élevé et à cycle rapide pour les expériences de qPCR basées sur des sondes.
- Ce mélange rapide en une étape est conçu pour fonctionner avec une variété de protocoles par défaut d’instruments, notamment les plateformes de qPCR Applied Biosystems et non Applied Biosystems (voir version universelle).
- Taq ADN polymérase Platinum à activation rapide et médiée par des anticorps pour une activation complète et rapide ; offre une sensibilité et une reproductibilité élevées.
- Le module de transcriptase inverse One-Step SuperScript III est une formulation unique pour assurer un meilleur rendement et une moindre inhibition de la PCR.
- Les formats flexibles avec colorant ROX séparé ou prémélangé sont conçus pour fonctionner avec des protocoles d’instrument par défaut sur une large gamme d’instruments rapides à haut débit.
- Contient de l’UDG thermolabile qui réduit considérablement le risque de contamination croisée avec une excellente activité, de la température ambiante à environ 40°C.
- En raison de la thermostabilité de SuperScript III, l’étape de synthèse de l’ADNc est exécutée à la température de 50°C, à laquelle l’UDG thermolabile est totalement et irréversiblement inactivée.
- Une fois décongelé, le SuperMix de qPCR EXPRESS peut être conservé jusqu’à 1 mois entre 4°C et 8°C.
- Conserver à -20°C pour une conservation à long terme.
Specifications
Le kit de qRT-PCR EXPRESS One-Step SuperScript™ Universal contient 3 modules : Mélange SuperScript™ 2X EXPRESS (1 ml), SuperMix de qPCR Express Universal (5 ml) et colorant de référence ROX (500 µl). Conserver à -20°C pour une conservation à long terme. Une fois décongelé, le SuperMix de qPCR EXPRESS peut être conservé jusqu’à 1 mois à 4–8°C. |
|
Tube | |
ADN polymérase Taq | |
7500 Fast System, 7500 System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, Fast Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ | |
Kit de qRT-PCR | |
500 réactions |
Amorce-sonde | |
RT-qPCR en 1 étape | |
Rapide, standard | |
SuperScript™ | |
500 réactions | |
ARN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.