Learn More
Cytiva Cassette d’exposition pour écran non monté
Code produit. p-7084222 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 x 25 cm
35 x 43 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15824182
Marque: Cytiva 29175523
Protège l’écran de la lumière pendant l’exposition à l’échantillon.
  • Pour une utilisation avec des écrans non montés (non inclus).
  • Protège votre écran de la lumière pendant l’exposition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Exposition à la lumière
À utiliser avec (équipement) Écran non monté
Dimensions (LxW) 20 x 25 cm