Learn More
Koettermann™ Grande armoire d’entreposage Exploris™
Click to view available options
Hauteur (métrique):
75 cm
Profondeur (métrique):
75 cm
Largeur (métrique):
120 cm
Finition:
Finition mélamine Trespa TopLab™
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilisé lorsque la capacité de charge élevée est nécessaire
- Plan de travail en mélamine TopResist™
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) | 75 cm |
| Finition | Finition mélamine Trespa TopLab™ |
| À utiliser avec (application) | Paillasse autonome |
| Hauteur (métrique) | 75 cm |
| Comprend | Une étagère en acier |
| Poids (métrique) | 120 cm |
| Largeur (métrique) | 120 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |