Learn More
Koettermann™ Armoire mobile Exploris™
Click to view available options
:
Armoire mobile
Description
Includes
Quatre tiroirs
- Armoires sous paillasse
- Roulettes verrouillables
- Équipées de différents panneaux frontaux
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Profondeur (métrique) | 51,6 cm |
| Dimensions (P x L x H) | 51,6 x 120 x 74 cm |
| Hauteur (métrique) | 74 cm |
| Largeur (métrique) | 120 cm |
| Matériau | Acier |