Learn More
Ohaus™ Balances analytiques Explorer
Associez des caractéristiques modernes aux éléments de conception afin d’offrir une fonctionnalité inégalée aux balances hautes performances. Les balances analytiques Ohaus™ Explorer permettent de simplifier les mesures de laboratoire, aussi complexes soient-elles.
6425.00€ - 7675.00€
Spécification
Certifications/Conformité EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010 ; CAN/CSA-C22.2
Capacité 320 g
Type d’affichage Écran tactile graphique VGA pleine couleur, 4 fils
Précision affichage 0,0001 g
Dimensions de l’écran 90 H × 195 L x 154 mm P
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Modèle Prix Quantité et disponibilité  
11850113
Voir les accessoires Afficher les documents
Ohaus™
83021336
320 g EX324M
6425.00€
1 pièce
15399032
Afficher les documents Détails de la promotion
Ohaus™
30061996
320 g EX324M/AD
7675.00€
1 pièce
Description
Description
Ohaus™ Explorer™ comprend des applications avancées pour simplifier les mesures de laboratoire les plus complexes. Qu’il s’agisse de déterminer la différence entre le poids initial et le poids résiduel, ou de calculer la densité des solides et des liquides, Explorer™ met un terme aux calculs manuels et à l’enregistrement des données fastidieux. Grâce à l’écran haute résolution et à l’interface utilisateur innovante, la configuration de la balance et l’utilisation des applications deviennent un jeu d’enfant. Toutes les balances à 3 décimales sont équipées d’un pare-vent en verre.
  • Écran tactile VGA couleur multilingue haute résolution avec des icônes pour un fonctionnement simple
  • Capteurs sans contact multifonctionnels et programmables pour garantir propreté, vitesse et sécurité
  • Plusieurs modes d’application et une bibliothèque pour stocker des paramètres d’applications personnels
Spécification
Spécification
EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010 ; CAN/CSA-C22.2
Écran tactile graphique VGA pleine couleur, 4 fils
90 H × 195 L x 154 mm P
Terminal, base de pesée, plateau de pesée de 90mm, w
Plastique ABS, Acier inoxydable, Verre
1,5 ppm/°C
10°C à 30°C
Balance analytique et de précision
90 mm
9,6 kg
0,6 A
320 g
0,0001 g
80% Max. jusqu'à 30°C/86°F Décroissant linéairement
±0,0002 g
±0,0001 g
≤3 s
300 g, OIML E2 ou ASTM Classe 1
Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle.
6,9 kg
Entrée de l'adaptateur CA : 100/240 VCA 0,6 A 50/60 Hz
50/60 Hz
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : 60°C/140°F à 10 à 90% d'humidité relative
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ohaus™ Balances analytiques Explorer