Learn More
Ohaus™ Balances analytiques Explorer
Code produit. 15399032 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
320 g
Modèle:
EX324M
EX324M/AD
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15399032
Marque: Ohaus™ 30061996
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Associez des caractéristiques modernes aux éléments de conception afin d’offrir une fonctionnalité inégalée aux balances hautes performances. Les balances analytiques Ohaus™ Explorer permettent de simplifier les mesures de laboratoire, aussi complexes soient-elles.
Ohaustrade; Explorertrade; comprend des applications avancées pour simplifier les mesures de laboratoire les plus complexes. Qu’il s’agisse de déterminer la différence entre le poids initial et le poids résiduel, ou de calculer la densité des solides et des liquides, Explorertrade; met un terme aux calculs manuels et à l’enregistrement des données fastidieux. Grâce à l’écran haute résolution et à l’interface utilisateur innovante, la configuration de la balance et l’utilisation des applications deviennent un jeu d’enfant. Toutes les balances à 3 décimales sont équipées d’un pare-vent en verre.ulliÉcran tactile VGA couleur multilingue haute résolution avec des icônes pour un fonctionnement simple/liliCapteurs sans contact multifonctionnels et programmables pour garantir propreté, vitesse et sécurité/liliPlusieurs modes d’application et une bibliothèque pour stocker des paramètres d’applications personnels/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010 ; CAN/CSA-C22.2
Capacité 320 g
Type d’affichage Écran tactile graphique VGA pleine couleur, 4 fils
Précision affichage 0,0001 g
Dimensions de l’écran 90 H × 195 L x 154 mm P
Plage d’humidité 80% Max. jusqu'à 30°C/86°F Décroissant linéairement
Comprend Terminal, base de pesée, plateau de pesée de 90mm, w
Linéarité ±0,0002 g
Matériau Plastique ABS, Acier inoxydable, Verre
Modèle EX324M/AD
Reproductibilité ±0,0001 g
Dérive en sensibilité 1,5 ppm/°C
Temps de stabilisation ≤3 s
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C
Charge de test 300 g, OIML E2 ou ASTM Classe 1
Type Balance analytique et de précision
Modes de pesée Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle.
Diamètre (métrique) du bac externe 90 mm
Poids (métrique) 6,9 kg
Poids (métrique) à l’expédition 9,6 kg
Alimentation électrique Entrée de l'adaptateur CA : 100/240 VCA 0,6 A 50/60 Hz
Ampérage 0,6 A
Fréquence 50/60 Hz