Learn More
Gibco™ ExpiSf9™ Cells
Code produit. 15869116
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15869116
Marque: Gibco™ A35243
Les cellules Gibco™ ExpiSf9™ sont des cellules dérivées non modifiées de cellules d’insectes Sf9 qui ont été adaptées à la croissance en suspension à haute densité dans le milieu ExpiSf CD.
  • Permettent des performances d’expression protéique constantes pour plus de 20 passages après décongélation
  • Vous permettent d’obtenir des rendements de trois fois plus de protéines par litre que d’autres cellules d’insectes provenant de la culture infectée par le baculovirus dans le cadre du système d’expression ExpiSf
  • Obtenez des densités cellulaires maximales de 2 x 107 cellules par ml dans un milieu ExpiSf CD
  • Présentent une récupération rapide après décongélation et des temps de doublage d’environ 24 heures
  • Obtenez une croissance haute performance dans plusieurs volumes de culture, de 4 ml dans des plaques à puits profonds à plus de 3 L dans des flacons agitateurs
Les cellules ExpiSf9 sont un composant essentiel du système d’expression ExpiSf. Les cellules congelées sont fournies dans un flacon contenant 1,5 ml de cellules à une concentration de 1 x 107 cellules viables par ml au sein du milieu d’expression ExpiSf™ CD et DMSO de 7,5 %. Les cellules doivent être décongelées dans le milieu ExpiSf™ CD. Les cellules sont généralement mises en culture dans des flacons agitateurs sur une plateforme agitatrice dans un incubateur de cultures cellulaires sans CO2 non humidifié. Il n’est pas recommandé de mettre en culture des cellules ExpiSf9 au format adhérent pour la culture de routine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 flacon (1,5 ml de volume à 1,0 x 107 cellules/ml), stocké dans de l’azote liquide en phase vapeur
Lignée cellulaire SF9, adapté SFM
Type de cellule Cellule d’insectes
Culture Type Culture cellulaire en suspension
Espèces S. frugiperda
Gamme de produits ExpiSf9
Type de produit Cellules d’insecte
Quantité 1 flacon
Conditions d’expédition Glace carbonique