Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Protein Production Kit
Code produit. p-8555014
Click to view available options
Quantité:
1 l (milieu ExpiSf CD), 4 x 1 ml (séquence activatrice ExpiSf)
6 x 1 000 ml (milieu ExpiSf CD), 24 x 1 ml (activateur ExpiSf)
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 15829126
Marque: Gibco™ A3767806
Edge
Le kit de production de protéines Gibco™ ExpiSf™ a été conçu pour stimuler significativement l’expression protéique à partir de cultures en suspension à haute densité de cellules d’insectes Sf9 à l’aide du système d’expression ExpiSf.
The ExpiSf Protein Production Kit is designed to significantly boost protein expression from high-density suspension cultures of Sf9 insect cells. The kit includes the chemically defined, animal origin-free ExpiSf Enhancer and ExpiSf CD Medium, which together power the highest possible level of protein expression from baculovirus-infected ExpiSf9 Cells.
  • Offre un rendement protéique supérieur à plus de 80 % dans la culture cellulaire Sf9 en suspension haute densité par rapport au milieu ExpiSf CD seul
  • Inclut ExpiSf Enhancer, spécifiquement conçu pour fonctionner de concert avec le milieu ExpiSf CD afin d’augmenter considérablement l’expression protéique des cultures de cellules d’insectes infectées par le baculovirus
  • Démontre une évolutivité directe de l’infection par baculovirus à partir de volumes de culture de 4 ml dans les plaques à puits profonds jusqu’à >3 l dans les flacons pour agitateur
Le kit de production de protéines ExpiSf est spécialement conçu pour fonctionner avec des cellules ExpiSf9 (nº°de réf. A35243) dans le système d’expression ExpiSf. Le kit fournit suffisamment de milieux ExpiSf Enhancer et ExpiSf CD pour infecter 1 l, 10 l ou 50 l de culture. Le milieu ExpiSf CD peut également être acheté séparément (réf. de réf. A3767802).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Milieux et réactifs, flacon 1 litre de milieu ExpiSf CD, 4 x 1 ml de séquence activatrice ExpiSf
Quantité 1 l (milieu ExpiSf CD), 4 x 1 ml (séquence activatrice ExpiSf)
Contenu et stockage Flacon de 1 000 ml de milieu CD ExpiSf, conserver dans l’obscurité entre 2°C et 8°C ; 4 x 1 ml d’activateur ExpiSf (conserver entre 2°C et 8°C ; durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication)
Classification Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum
Cellules compatibles Cellules d’insecte
Format Liquide
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
Mécanisme d’expression Expression cellulaire
Système d’expression Baculovirus
Gamme de produits ExpiSf