Learn More
Gibco™ Kit de démarrage du système d’expression ExpiSf™
Système complet d’expression protéique de cellules d’insectes infectées par le baculovirus chimiquement défini qui offre des rendements supérieurs et des performances constantes cycle après cycle en utilisant un flux de travaux rapide et rationalisé
Marque: Gibco™ A39111
984.96 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le système d’expression ExpiSf est un système complet d’expression protéique de cellules d’insectes infectées par le baculovirus chimiquement défini qui offre des rendements supérieurs et des performances constantes cycle après cycle en utilisant un flux de travaux rapide et rationalisé.
- Milieu chimiquement défini, sans levures, sans composants d’origine animale pour une croissance cellulaire et une expression protéique constantes
- Composants intégrés qui fonctionnent de concert pour fournir trois fois plus de rendements protéiques que les plateformes traditionnelles d’expression des insectes
- Production robuste de baculovirus recombinant P0 de titre élevé et de haute qualité dans un format de culture en suspension sans nécessiter d’amplification de virus supplémentaire
- Un flux de travail rapide et simplifié qui vous permet d’obtenir des protéines en 6 à 10 jours seulement, soit deux fois moins de temps que les protocoles traditionnels
- Expression évolutive pouvant être appliquée aux cultures de plaques à 24 deepwell aux flacons pour agitateur de >3 L
- Les composants inclus dans le kit de démarrage du système d’expression ExpiSf sont les suivants : 2 flacons de cellules ExpiSf9 congelées, 1 litre de milieu ExpiSf CD, la séquence activatrice ExpiSf suffisante pour 1 litre de culture et 1 ml de réactif de transfection Expifectamine Sf. Tous les composants du système d’expression ExpiSf sont également disponibles à la vente séparément.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
• Flacon de 1 000 ml de milieu ExpiSf CD, conservé dans l’obscurité à 2–8°C • 4 x 1 ml de séquence activatrice ExpiSf, 2–8°C • 1 ml de réactif de transfection Expifectamine Sf, 2–8°C • 2 x 1 flacon de cellules ExpiSf9, conservé dans de l’azote liquide en phase vapeur |
|
Sf9, adapté au SFM | |
ExpiSf™ | |
approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche |
Baculovirus | |
Kit de démarrage du système d’expression de cellules d’insectes | |
1 Kit |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.