Learn More
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium
Le milieu CD Gibco™ ExpiSf™ est un milieu défini chimiquement, sans levures, sans sérum, sans protéines, sans composants d’origine animale, spécialement conçu pour la croissance à haute densité, la transfection et l’infection par baculovirus des cellules d’insectes Sf9 (Spodoptera frugiperda) adaptées à la suspension.
133.00€
Spécification
Classification | Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum |
---|---|
Cellules compatibles | Cellules d’insecte |
Format | Liquide |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Gamme de produits | ExpiSf™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15889116
![]() |
Gibco™
A3767802 |
1 000 mL |
133.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Reproductibilité et fiabilité élevée entre chaque lot
- Facilite l’expression de haut niveau des cultures infectées par le baculovirus, ce qui permet d’obtenir des rendements protéiques trois fois plus élevés que ceux des plateformes traditionnelles d’expression des insectes
- Soutient la croissance des cultures de Sf9 en suspension à des densités approximatives de 2 x 107 cellules/ml, avec une viabilité cellulaire > 90 %
- Soutient l’infection à haute densité par baculovirus recombinant des cellules de Sf9 en suspension
- Soutient la croissance, la transfection et l’infection par baculovirus des cellules Sf9 dans des formats de culture allant de plaques à 24 puits à des flacons agitateurs > 3 L
- Formulation prête à l’emploi, sans supplémentation requise
- Produit fabriqué selon un procédé certifié par la norme ISO 13485 et conforme à la directive 21 CFR 820 concernant les bonnes pratiques de fabrication actuelles relatives aux dispositifs médicaux
Le milieu ExpiSf™ CD est un composant essentiel du système d’expression ExpiSf. Pour obtenir une expression protéique la plus élevée, le milieu peut être utilisé en association avec l’amplificateur d’expression protéique adapté, ExpiSf Enhancer, qui est fourni dans le kit de production protéique ExpiSf (réf. de réf. A3767806). Les cellules Sf21 et High Five™ sont adaptées à d’autres milieux commercialisés, exempts de sérum, et peuvent convenir à la croissance dans le milieu ExpiSf CD. Toutefois, l’adaptation séquentielle est nécessaire et la croissance à haute densité n’est pas garantie. Le milieu ExpiSf™ CD n’est pas recommandé pour les cultures de cellules adhérentes. La croissance cellulaire s’effectue généralement dans des flacons de type Erlenmeyer sur une plateforme agitatrice, dans un incubateur de cultures cellulaires sans CO2 non humidifié.
Spécification
Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum | |
Liquide | |
ExpiSf™ |
Cellules d’insecte | |
Température ambiante |