Learn More
Gibco™ ExpiCHO™ Stable Production Medium
Description
Cette formulation chimiquement définie, sans protéines et composants d’origine animale est entièrement optimisée pour une culture par lots nourriciers à grande échelle avec des cellules ExpiCHO-S. Le SFM ExpiCHO prend en charge une transition facile d’une production transitoire à une production stable, fournit des titres élevés sans nécessiter d’optimisation supplémentaire des milieux (voir les figures ci-dessous) et fonctionne bien avec le supplément existant EfficientFeed C+.
Le SFM ExpiCHO fait partie de la famille ExpiCHO, une solution de bout en bout qui vous permet d’effectuer l’intégralité de votre flux de travail, de l’expression transitoire à l’expression stable, sans avoir à filtrer ou à optimiser les milieux et les alimentations.
Mise à l’échelle sans tracas
Simplifiez votre processus à mesure que vous passez en clones stables grâce au SPM ExpiCHO—aucune adaptation cellulaire, aucune optimisation des milieux, aucun changement dans le temps de doublage cellulaire et la densité de pic. Le SPM ExpiCHO facilite la transition à l’aide de cellules ExpiCHO-S et offre des performances optimales tout en nécessitant moins de réglage précis par les scientifiques en matière de développement pour passer à l’étape suivante plus rapidement. Ce milieu prend en charge les titres élevés dans des conditions de traitement par lots nourriciers standard en conjonction avec le supplément C+ EfficientFeed. Il est disponible en format liquide (cette page) ou en format sec AGT de 10 L à 450 L équivalents avec des tailles plus grandes disponibles sur demande.
UNE solution
La famille ExpiCHO comprend des produits conçus pour fonctionner sans interruption les uns avec les autres. Le SPM ExpiCHO fait partie de cette famille et permet une prise en charge accrue de la bioproduction, de l’expression de protéines transitoires à stables. Recherchez les protocoles et méthodes de marque ExpiCHO pour obtenir des performances optimales dans le processus de développement.
Les membres de la famille ExpiCHO comprennent :
• Le milieu de production stable ExpiCHO (cette page)
• Le milieu d’expression ExpiCHO
• Les cellules ExpiCHO-S
• Le kit de transfection de CHO Expifectamine
Le pouvoir de rationaliser le transfert vers la fabrication
Le format liquide du SPM ExpiCHO et le format sec AGT démontrent une croissance cellulaire et des performances de titre comparables (voir la figure ci-dessous). Par conséquent, la mise à l’échelle et la fabrication à l’aide du format sec AGT sont simplifiées en sachant que le format sec AGT reconstitué se comporte de la même manière que le format liquide utilisé avant la mise à l’échelle. Le format sec AGT est facile à reconstituer ; il suffit d’ajouter de l’eau et il ajustera automatiquement le pH et l’osmolalité. Celui-ci peut permettre de réaliser des gains d’efficacité dans la complexité de la chaîne d’approvisionnement, la complexité de la reconstitution et, par conséquent, les dépenses globales.
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | ExpiCHO-S |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu de production stable (SPM) |
| Gamme de produits | ExpiCHO |
| Quantité | 1 000 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Format | Flacon |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C). |