Learn More
Gibco™ ExpiCHO-S™ Cells
Maintenues en culture en suspension, ces cellules ont une tendance minimale à s’accumuler et à atteindre une densité élevée dans le milieu d’expression ExpiCHO™.
Marque: Gibco™ A29127
1096.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21885" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
- Permettent des rendements allant jusqu’à 3 g de protéines par l de culture transfectée dans le cadre du système d’expression ExpiCHO
- Permettent une production de protéines transitoires rapide et à haut rendement, permettant aux laboratoires développant des protéines biothérapeutiques de travailler avec les protéines exprimées par CHO du début à la fin du processus de développement de médicaments
- Adaptées à la croissance en suspension haute densité dans le milieu d’expression ExpiCHO
- Présentent des temps de doublage rapides d’environ 17 heures
- Permettent des performances d’expression transitoire constantes pour plus de 30 passages après décongélation
- Maintiennent une viabilité et une productivité élevées des cellules pendant plus de 10 jours après la transfection dans le cadre du système d’expression ExpiCHO
Spécification
1 x 107 cellules / ml Stocker dans de l’azote liquide. |
|
Culture cellulaire en suspension | |
Hamster | |
Expression | |
ExpiCHO™ | |
Glace carbonique |
CHO-S, adapté au SFM | |
Cryoconservé | |
1 flacon | |
1 x 10^7 cellules | |
Cellule CHO-S |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.