Learn More
Cellules ExpiCHO-S™ (conformes BPFa)
Click to view available options
Quantité:
1 vial
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les cellules ExpiCHO-S sont dérivées d’un sous-clone non modifié qui a été sélectionné et isolé à partir de cellules d’ovaires de hamster chinois (CHO) CHO-S
- Elles constituent un composant essentiel du kit de système d’expression ExpiCHO
- Les cellules ExpiCHO-S sont maintenues en culture en suspension, ont une tendance minimale à s’accumuler et à atteindre une densité élevée dans le milieu d’expression ExpiCHO
- Dans le cadre du kit de système d’expression ExpiCHO, les cellules génèrent des rendements protéiques supérieurs par transfection transitoire par rapport aux cellules standard CHO, 293 et EXPI293F à haute densité
- Les cellules sont dérivées de la même banque de semence maîtresse que les cellules standard ExpiCHO-S
- Les cellules congelées sont fournies dans un flacon contenant environ 1,1 ml de cellules à une concentration de 1 x 107 cellules viables par ml au sein du milieu d’expression ExpiCHO et 10 % de DMSO
- Les cellules doivent être décongelées directement dans le milieu d’expression ExpiCHO
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocké dans l’azote liquide. |
| Lignée cellulaire | ExpiCHO-S, conformes BPFa |
| Culture Type | Culture cellulaire en suspension |
| Forme | Congelé |
| Espèces | Hamster |
| Nbre de cellules | 1 x 107 cellules/ml |
| Gamme de produits | ExpiCHO-S |
| Type de produit | Cellules ExpiCHO-S |
| Quantité | 1 vial |