Learn More
Gibco™ ExpiCHO-S™ Cells
Code produit. p-200087431
1mL
Code nomenclature Nacres: NA.71
Click to view available options
Conditionnement:
1mL
6 pièces
Code produit. 15694391
Marque: Gibco™ A29127
ExpiCHO-S Cells are derived from a non-engineered subclone that has been screened and isolated from CHO-S Chinese hamster ovary (CHO) cells.
ExpiCHO-S Cells are derived from a non-engineered subclone that has been screened and isolated from CHO-S Chinese hamster ovary (CHO) cells (1). They are a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133). ExpiCHO-S Cells are maintained in suspension culture, have minimal tendency to clump, and grow to high density in ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910001). As part of the ExpiCHO Expression System Kit, the cells generate superior protein yields by transient transfection compared to standard CHO and 293 cells.
  • Permettent des rendements allant jusqu’à 3 g de protéines par l de culture transfectée dans le cadre du système d’expression ExpiCHO
  • Permettent une production de protéines transitoires rapide et à haut rendement, permettant aux laboratoires développant des protéines biothérapeutiques de travailler avec les protéines exprimées par CHO du début à la fin du processus de développement de médicaments
  • Adaptées à la croissance en suspension haute densité dans le milieu d’expression ExpiCHO
  • Présentent des temps de doublage rapides d’environ 17 heures
  • Permettent des performances d’expression transitoire constantes pour plus de 30 passages après décongélation
  • Maintiennent une viabilité et une productivité élevées des cellules pendant plus de 10 jours après la transfection dans le cadre du système d’expression ExpiCHO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot3042939 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/01/2025 Code produitA29127
Numéro de lot2986789 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/10/2024 Code produitA29127
Numéro de lot2868542 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/07/2024 Code produitA29127
Numéro de lot2715752 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2024 Code produitA29127
Numéro de lot2715751 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/12/2023 Code produitA29127
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ ExpiCHO-S™ Cells >