Learn More
BINDER™ Extension de certificat d’étalonnage
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres BINDER série KBF P
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Chaque mesure supplémentaire à un point de mesure supplémentaire ou à un ensemble de valeurs supplémentaires
- Extension
Spécification
Spécification
| Description | Certificat d’étalonnage, étendu - pour la température et l’humidité ; pour étendre la mesure au centre de la chambre afin d’inclure une autre valeur de test |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER série KBF P |
| Type | Extension de certificat d’étalonnage |
| Caractéristiques | 1 point de mesure |
| À utiliser avec (application) | Mesure de température et d’humidité |