Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HEK293 cell line)
Code produit. p-200086947 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
2 flacons de 100 μg
2 flacons de 30 μg
6 flacons de 100 μl
6 flacons de 30 μl
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
Code produit. 18608701
Marque: Novus Biologicals™ NBP311684600ug
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentration LYOPH
Quantité 6 flacons de 100 μl