Learn More
Macherey-Nagel™ Solution de précipitation d’exosome pour sérum / plasma
Code produit. p-7159592
Click to view available options
Quantité:
Solution de précipitation de 12 ml (avec 30 ml d’eau exempte de RNase)
Solution de précipitation de 2 ml (avec 13 ml d’eau exempte de RNase)
Solution de précipitation de 60 ml (avec 60 ml d’eau exempte de RNase)
Conditionnement:
12mL
2mL
60mL
Code produit. 15859087
Marque: Macherey-Nagel™ 740398.2
Enrichissement rapide et efficace des exosomes à partir d’échantillons de sérum sanguin et de plasma pour l’isolement ultra efficace de l’ARN total ou d’autres études biologiques. Eau sans RNase.
Les exosomes sont de petites vésicules (30–150 nm) sécrétées par divers types de cellules et se trouvent dans de nombreux liquides corporels, tels que le sang, le liquide céphalorachidien, l’urine, la salive et le lait maternel. Leur teneur en ARN et en protéines peut être une source précieuse de biomarqueurs. En précipitant les exosomes à partir de grands volumes d’échantillons, ces biomarqueurs peuvent être enrichis et le fond des acides nucléiques en libre circulation est considérablement réduit.
  • Enrichissement le plus efficace des exosomes pour toute application en aval
  • La précipitation simple et rapide des exosomes – permet d’éviter une ultra-centrifugation fastidieuse
  • La flexibilité de la quantité d’échantillons – procédure peut être augmentée ou réduite en fonction du volume d’échantillons
  • Fourni avec de l’eau exempte de RNase pour isoler l’ARN des exomes remis en suspension
  • Temps total de préparation : 45 min / 6 préparations
Spécification
Couleur Incolore
Comprend Solution de précipitation d’exome ; eau exempte de RNase
Odeur Inodore
Granulométrie De 350 à 150 nm
Contenu et stockage Température ambiante (18°C à 25°C)
Source du donneur Échantillons de sérum ou plasma
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Enrichissement des exosomes à partir d’échantillons sanguins de sérum et de plasma
Suffisant pour Échantillons de sérum/plasma de 0,1 à 1 ml
Quantité Solution de précipitation de 2 ml (avec 13 ml d’eau exempte de RNase)
Composition Polyéthylène glycol avec produits chimiques ; Eau