Learn More
Applied Biosystems™ Réactif de nettoyage du produit PCR ExoSAP-IT™
Code produit. 14880652
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
2 000 réactions
500 réactions
5 000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1mL
Code produit. 14880652
Marque: Applied Biosystems™ 78201.1.ML
Le réactif de nettoyage du produit ExoSAP-IT™ PCR est utilisé pour le nettoyage enzymatique du produit PCR amplifié. Il hydrolyse les amorces en excès et les nucléotides en une seule étape.
  • Éliminez les amorces en excès et les nucléotides non incorporés de façon enzymatique
  • Préparez des échantillons de séquençage d’ADN avec une étape de pipetage
  • Conservez les précieux produits de PCR avec une récupération allant jusqu’à 100 %
  • Minimisez le nettoyage des colonnes et la perte d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre -5 et -30°C.
Description Réactif de nettoyage de produit PCR ExoSAP-IT™ 500 rxns, recombinant, glace sèche, séquençage de l’ADN ou analyse du polymorphisme à simple nucléotide (analyse SNP), à utiliser avec la purification par PCR, stocker entre –5 et °30°C
Type d’échantillon Produits de PCR
À utiliser avec (application) Purification par PCR
Nbre de réactions 500 réactions
Gamme de produits ExoSAP-IT
Forme protéique Recombinant
Quantité 1 mL
Catégorie de recherche Maladies génétiques
Conditions d’expédition Glace carbonique