Learn More
Affymetrix™ Solution ExoSAP-IT™ pour le nettoyage des produits de PCR
Click to view available options
Quantité:
40 μl
Conditionnement:
20 réactions
Description
- Deux enzymes hydrolytiques, l’exonucléase I et la phosphatase alcaline de crevette (SAP), ensemble dans un tampon spécialement formulé
- Protocole de 30 minutes
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage rapide de la PCR pour les applications en aval ; Élimine les amorces non incorporées et les dNTP |
| Nbre de réactions | 20 |
| Type de produit | Single-step enzymatic PCR Cleanup Kit |
| Quantité | 40 μl |